Wichtige Dokumente
COM448612131
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopentyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AN-2865-1G
CHF 170.76
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AN-2865-1G
CHF 170.76
Iupac Name
N-cyclopentyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C11H13FN2O2/c12-8-5-6-11(14(15)16)10(7-8)13-9-3-1-2-4-9/h5-7,9,13H,1-4H2
InChIKey
UIVSDNDIJOYWAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2865
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)