Wichtige Dokumente
CH6458424123
Chem Impex International, Inc.
4-Methyltrityl-aminooxyacetic acid
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
160-167 C
Iupac Name
2-(diphenyl(p-tolyl)methylaminooxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C22H21NO3/c1-17-12-14-20(15-13-17)22(23-26-16-21(24)25,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19/h2-15,23H,16H2,1H3,(H,24,25)
InChIKey
GDEFZEWNSNQNAH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methyltrityl-aminooxyacetic-acid/20238?cid=1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)