Merck
CH6371387898
Chem Impex International, Inc.
N-(1,2-Dimethylpropyl)cyclopropanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(1,2-dimethylpropyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-6(2)7(3)9-8-4-5-8/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
NMZNLAPAPRESJL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/n-1-2-dimethylpropyl-cyclopropanamine/16798?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/n-1-2-dimethylpropyl-cyclopropanamine/16798?cid=0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)