Merck
CH6371387169
Chem Impex International, Inc.
1-Benzyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
114-122 C
Iupac Name
1-benzyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-9-7-11(12(15)16)13-14(9)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
AIYMHQTUFQNZMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White crystals
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/1-benzyl-5-methyl-1-i-h-i-pyrazole-3-carboxylic-acid/15640?cid=0
Melting Point
114-122 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/1-benzyl-5-methyl-1-i-h-i-pyrazole-3-carboxylic-acid/15640?cid=0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)