Wichtige Dokumente
CH6371383664
Chem Impex International, Inc.
(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylamine
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
61-67 C
Iupac Name
(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-8(6-10)12-5-3-2-4-9(12)11-7/h2-5H,6,10H2,1H3
InChIKey
XMHJAFWCJJRDBR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-methyl-imidazo-1-2-a-pyridin-3-yl-methylamine/10386?cid=0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)