Merck
C12H95E92575
Chemcia Scientific, LLC
4-Chloro-6,7-dimethoxy-cinnoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-chloro-6,7-dimethoxycinnoline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-14-9-3-6-7(11)5-12-13-8(6)4-10(9)15-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
JVGQUQXHEOMDOS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Grey Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9487
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9487
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)