Merck
C12H94457AB3
Chemcia Scientific, LLC
(4-Nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-methanol
Größe auswählen
500 MG
CHF 500.91
1 G
CHF 692.61
2.5 G
CHF 1’331.61
Lieferanten-SKU: BB20-5419-500MG
CHF 500.91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 500.91
1 G
CHF 692.61
2.5 G
CHF 1’331.61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB20-5419-500MG
CHF 500.91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12(14)15/h1-3,13H,4H2
InChIKey
YTSGMLAGABTMQP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)