Merck
C12H774CD835
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-8-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
Größe auswählen
250 MG
CHF 545.64
1 G
CHF 1’076.01
2.5 G
CHF 2’168.70
Lieferanten-SKU: BB20-8247-250MG
CHF 545.64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 545.64
1 G
CHF 1’076.01
2.5 G
CHF 2’168.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.08
Lieferanten-SKU: BB20-8247-250MG
CHF 545.64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-8-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-5-6(9)4-11-8-7(5)10-2-3-12-8/h4,10H,2-3H2,1H3
InChIKey
ZHHLHPRVXSRETL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13968
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13968
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)