Merck
C12H774CD800
Chemcia Scientific, LLC
8-Chloro-6-trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 507.30
1 G
CHF 692.61
2.5 G
CHF 1’331.61
5 G
CHF 2’226.21
Lieferanten-SKU: BB20-2533-500MG
CHF 507.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 507.30
1 G
CHF 692.61
2.5 G
CHF 1’331.61
5 G
CHF 2’226.21
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB20-2533-500MG
CHF 507.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2O2/c10-5-1-4(9(11,12)13)3-15-6(8(16)17)2-14-7(5)15/h1-3H,(H,16,17)
InChIKey
XAXCHISMSFVBBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9468
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9468
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)