Merck
C12H316CF5C5
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6BrN3/c1-13-9(5-11)7-4-6(10)2-3-8(7)12-13/h2-4H,1H3
InChIKey
XIAJAEATGYIFMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11604
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11604
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)