Wichtige Dokumente
C12H316CF2E7
Chemcia Scientific, LLC
4-Amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
1-benzyl-4-imino-3-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H15N3/c14-8-12-10-16(7-6-13(12)15)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-7,9-10,15H2
InChIKey
ZSVSBYQAJAESNL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8012
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)