Wichtige Dokumente
C12H316CF2E1
Chemcia Scientific, LLC
5-Amino-3-chloro-pyridin-2-ol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CC00-9794-500MG
CHF 264.48
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CC00-9794-500MG
CHF 264.48
Iupac Name
5-amino-3-chloropyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O.ClH/c6-4-1-3(7)2-8-5(4)9;/h1-2H,7H2,(H,8,9);1H
InChIKey
WWVVKSYKIVPAHF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8005
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)