Merck
C12H316CF18E
Chemcia Scientific, LLC
7-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
Größe auswählen
500 MG
CHF 379.50
1 G
CHF 520.08
2.5 G
CHF 986.55
5 G
CHF 1’587.21
Lieferanten-SKU: BB20-6988-500MG
CHF 379.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 379.50
1 G
CHF 520.08
2.5 G
CHF 986.55
5 G
CHF 1’587.21
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB20-6988-500MG
CHF 379.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-12-9-5-7(11)3-4-13(8)9/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
YJISWZLKSURKFM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)