Wichtige Dokumente
C12H316CF16C
Chemcia Scientific, LLC
3,5-Dibromo-2-methoxymethoxy-benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CC00-9632-500MG
CHF 264.48
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CC00-9632-500MG
CHF 264.48
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3,5-dibromo-2-(methoxymethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7Br2NO2/c1-13-5-14-9-6(4-12)2-7(10)3-8(9)11/h2-3H,5H2,1H3
InChIKey
KDWUSRFMNVXAHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7011
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)