Wichtige Dokumente
C12H316CEFC9
Chemcia Scientific, LLC
7-Fluoro-6-methyl-3H-quinazolin-4-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
7-fluoro-6-methyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-5-2-6-8(3-7(5)10)11-4-12-9(6)13/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
InChIKey
GPUIJBWDORWOPA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5884
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5884
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)