Merck
C12H316CEE02
Chemcia Scientific, LLC
4-Chloro-2-methoxy-benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-chloro-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChIKey
RMEKKIFVJZOQEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4840
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4840
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)