Merck
C12H316CEC25
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.61
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-6-(methylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4,11H,1H3
InChIKey
ORYSGUZJPYKVEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)