Merck
C12H316CEBE2
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.34
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-12(2,3)16-11(14)9-7-4-5-15-6-8(7)17-10(9)13/h4-6,13H2,1-3H3
InChIKey
KBYPTTZAZWQVQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3638
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3638
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)