Wichtige Dokumente
CH4H97BCCF74
ChemBridge Corporation
(4-iodo-2-methyl-6-nitrophenyl)amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-iodo-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7IN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
InChIKey
QDOSZZJIJPEKSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110626
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110626_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)