Wichtige Dokumente
CH4H5F6D88FC
ChemBridge Corporation
1-(3-tert-butyl-4-methoxyphenyl)ethanone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4110458-250MG
CHF 177.58
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4110458-250MG
CHF 177.58
Iupac Name
1-(3-tert-butyl-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-9(14)10-6-7-12(15-5)11(8-10)13(2,3)4/h6-8H,1-5H3
InChIKey
FKTGMOQEGIONRC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110458_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)