Merck
CH4H03874314
ChemBridge Corporation
spiro[3.5]nonan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
spiro[3.5]nonan-2-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-8-6-9(7-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2
InChIKey
NRNKZKFTQBNHBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040200
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040200_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)