Merck
CH4979588646
ChemBridge Corporation
(3S)-4-methyl-3-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 177.58
1 G
CHF 256.81
5 G
CHF 847.25
10 G
CHF 1’339.28
Lieferanten-SKU: 4038718-250MG
CHF 177.58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 177.58
1 G
CHF 256.81
5 G
CHF 847.25
10 G
CHF 1’339.28
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4038718-250MG
CHF 177.58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(S)-4-methylmorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-7-2-3-10-4-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
NFUYTVFVCSMTQK-JEDNCBNOSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038718
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038718_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)