Merck
CH4721366989
ChemBridge Corporation
9-methyl-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 158.41
5 G
CHF 374.39
10 G
CHF 572.48
25 G
CHF 1’044.06
Lieferanten-SKU: 4072853-1G
CHF 158.41
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 158.41
5 G
CHF 374.39
10 G
CHF 572.48
25 G
CHF 1’044.06
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4072853-1G
CHF 158.41
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
9-methyl-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.2ClH/c1-11-5-2-9(3-6-11)8-10-4-7-12-9;;/h10H,2-8H2,1H3;2*1H
InChIKey
COWXEHPVCICQOC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4072853
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4072853_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)