Merck
CH4509506672
ChemBridge Corporation
5-aminocyclooctanol hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 298.99
1 G
CHF 481.74
5 G
CHF 1’746.96
Lieferanten-SKU: 4108221-250MG
CHF 298.99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 298.99
1 G
CHF 481.74
5 G
CHF 1’746.96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4108221-250MG
CHF 298.99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-aminocyclooctan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-7-3-1-5-8(10)6-2-4-7;/h7-8,10H,1-6,9H2;1H
InChIKey
LVJMZWJBLNEMJK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108221
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108221_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)