Wichtige Dokumente
CH4458379396
ChemBridge Corporation
2-ethynylfuran
Größe auswählen
Vendor SKU: 4045318-1G
CHF 615.93
Verfügbarkeit
Größe auswählen
About This Item
Vendor SKU: 4045318-1G
CHF 615.93
Verfügbarkeit
Iupac Name
2-ethynylfuran
Inchi Code
1S/C6H4O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
InChIKey
CTVCBOZMKFQEAP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045318_sds.pdf