Merck
CH4428741593
ChemBridge Corporation
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine dihydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 615.93
Lieferanten-SKU: 4025666-1G
CHF 615.93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 615.93
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4025666-1G
CHF 615.93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7;;/h5H,1-4,8H2;2*1H
InChIKey
HZDNNIKWJPFFCN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4025666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4025666_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)