Wichtige Dokumente
CH4424852223
ChemBridge Corporation
3-[(4-bromobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 9071494-1G
CHF 125.18
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 9071494-1G
CHF 125.18
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-[(4-bromobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14BrNO.ClH/c11-10-4-2-9(3-5-10)8-12-6-1-7-13;/h2-5,12-13H,1,6-8H2;1H
InChIKey
LPFHMIGVWSFQQG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071494_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)