Merck
CH4424852091
ChemBridge Corporation
N-(3-bromobenzyl)cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.58
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(3-bromobenzyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12BrN.ClH/c11-9-3-1-2-8(6-9)7-12-10-4-5-10;/h1-3,6,10,12H,4-5,7H2;1H
InChIKey
FMVAAAYJFHFIFB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070666_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)