Wichtige Dokumente
CH4424852000
ChemBridge Corporation
4-[4-(4-morpholinyl)butoxy]benzaldehyde hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 7728304-1G
CHF 125.18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 7728304-1G
CHF 125.18
Iupac Name
4-[4-(4-morpholinyl)butoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO3.ClH/c17-13-14-3-5-15(6-4-14)19-10-2-1-7-16-8-11-18-12-9-16;/h3-6,13H,1-2,7-12H2;1H
InChIKey
LWEKDICJYNFOGR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7728304_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)