Merck
CH4424851911
ChemBridge Corporation
N-benzyl-1-cyclohexylmethanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.79
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(cyclohexylmethyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1,3-4,7-8,14-15H,2,5-6,9-12H2;1H
InChIKey
LMZVALKSTZVWRX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6614177
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6614177_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)