Merck
CH4424851622
ChemBridge Corporation
[2-(4-fluorophenyl)ethyl](2-nitrobenzyl)amine hydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)-N-(2-nitrobenzyl)ethanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H15FN2O2.BrH/c16-14-7-5-12(6-8-14)9-10-17-11-13-3-1-2-4-15(13)18(19)20;/h1-8,17H,9-11H2;1H
InChIKey
MACHNBODPGGXDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5551730
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5551730_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)