Wichtige Dokumente
CH4424851196
ChemBridge Corporation
[(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine dihydrochloride hydrate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4102165-250MG
CHF 298.99
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4102165-250MG
CHF 298.99
Iupac Name
(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH.H2O/c8-4-6-3-7(10-9-6)5-1-2-5;;;/h3,5H,1-2,4,8H2,(H,9,10);2*1H;1H2
InChIKey
HOAKWMDSIKDQDW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102165_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)