Wichtige Dokumente
CH4424851114
ChemBridge Corporation
1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)piperazine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4100994-5G
CHF 610.82
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4100994-5G
CHF 610.82
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2.2ClH/c1-2-4-12-10-13(9-11(12)3-1)15-7-5-14-6-8-15;;/h1-4,13-14H,5-10H2;2*1H
InChIKey
CHXVIAWGVGKXPO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100994_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)