Merck
CH4424851083
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-methyl(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3O.ClH/c1-11-7-9-12-13-10(14-9)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,11H,7H2,1H3;1H
InChIKey
VMTRWBPIDRYMDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100686
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100686_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)