Merck
CH4424848209
ChemBridge Corporation
1-cyclohexyl-1,4-diazepane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-cyclohexyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-2-5-11(6-3-1)13-9-4-7-12-8-10-13/h11-12H,1-10H2
InChIKey
YZRJEERFPFFTLP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4088033
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4088033_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)