Merck
CH4424848000
ChemBridge Corporation
1,3-dimethyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 125.18
Lieferanten-SKU: 4047562-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 125.18
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4047562-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-dimethyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3O2.ClH/c1-11-7(13)9(12(2)8(11)14)3-5-10-6-4-9;/h10H,3-6H2,1-2H3;1H
InChIKey
AJRHDTGMALYLNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4047562
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4047562_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)