Wichtige Dokumente
CH4424847894
ChemBridge Corporation
8-(1-pyrrolidinyl)-5-quinolinamine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4030932-1G
CHF 91.95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4030932-1G
CHF 91.95
Iupac Name
8-(pyrrolidin-1-yl)quinolin-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.2ClH/c14-11-5-6-12(16-8-1-2-9-16)13-10(11)4-3-7-15-13;;/h3-7H,1-2,8-9,14H2;2*1H
InChIKey
CBXSFRULRPGDPQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030932_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)