Wichtige Dokumente
CH4424847581
ChemBridge Corporation
4,5-dimethyl-2-pyrimidinol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4038318-1G
CHF 158.41
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4038318-1G
CHF 158.41
Iupac Name
4,5-dimethylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-7-6(9)8-5(4)2;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
InChIKey
HOCNVUHATLZBNK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038318_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)