Merck
CH4424847282
ChemBridge Corporation
{2-[2-(3-methylbutoxy)phenyl]ethyl}amine hydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
Lieferanten-SKU: 4033656-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.78
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4033656-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[2-(isopentyloxy)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21NO.ClH/c1-11(2)8-10-15-13-6-4-3-5-12(13)7-9-14;/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3;1H
InChIKey
UYSIBRPOHJPQFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033656
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033656_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)