Wichtige Dokumente
CH4424847270
ChemBridge Corporation
1-methyl-1H-indole-4-carboximidamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4033528-1G
CHF 158.41
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4033528-1G
CHF 158.41
Iupac Name
1-methyl-1H-indole-4-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.ClH/c1-13-6-5-7-8(10(11)12)3-2-4-9(7)13;/h2-6H,1H3,(H3,11,12);1H
InChIKey
OYEOJLYEUBSNJT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033528_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)