Wichtige Dokumente
CH4424847042
ChemBridge Corporation
rac-(1R,2R,6S,7S)-4-azatricyclo[5.2.2.0~2,6~]undecane hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4037721-250MG
CHF 149.46
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4037721-250MG
CHF 149.46
Iupac Name
(3aR,4R,7S,7aS)-octahydro-1H-4,7-ethanoisoindole hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N.ClH/c1-2-8-4-3-7(1)9-5-11-6-10(8)9;/h7-11H,1-6H2;1H/t7-,8+,9-,10+;
InChIKey
WOTCSHZVGJMSRR-KEMIKTAFSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037721_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)