Merck
CH4424847036
ChemBridge Corporation
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 229.97
1 G
CHF 391.00
5 G
CHF 1’381.45
Lieferanten-SKU: 4037096-250MG
CHF 229.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 229.97
1 G
CHF 391.00
5 G
CHF 1’381.45
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4037096-250MG
CHF 229.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O2.2ClH/c12-7-5-9(6-8(13)11-7)1-3-10-4-2-9;;/h10H,1-6H2,(H,11,12,13);2*1H
InChIKey
PLFAONXWOYKCIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037096
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037096_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)