Merck
CH4424846752
ChemBridge Corporation
[(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 149.46
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
Lieferanten-SKU: 4028051-250MG
CHF 149.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 149.46
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4028051-250MG
CHF 149.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.ClH/c1-2-13-10-6-4-3-5-8(10)9(7-11)12-13;/h3-6H,2,7,11H2,1H3;1H
InChIKey
UOQDBPKEDMQAMO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028051
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028051_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)