Merck
CH4424846455
ChemBridge Corporation
2-ethoxypropanohydrazide hydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 163.52
10 G
CHF 228.70
25 G
CHF 465.13
Lieferanten-SKU: 4024077-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 163.52
10 G
CHF 228.70
25 G
CHF 465.13
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4024077-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethoxypropanohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2.ClH/c1-3-9-4(2)5(8)7-6;/h4H,3,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H
InChIKey
WKMFWIXMOKIDDA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024077
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024077_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)