Wichtige Dokumente
CH4424846347
ChemBridge Corporation
[3-(3-fluorophenyl)propyl]amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4019785-250MG
CHF 229.97
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4019785-250MG
CHF 229.97
Iupac Name
3-(3-fluorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11;/h1,3,5,7H,2,4,6,11H2;1H
InChIKey
GFQXQOAFVIWSEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4019785_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)