Merck
CH4424846296
ChemBridge Corporation
1-methyl-4,4'-bipiperidine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-methyl-4,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-13-8-4-11(5-9-13)10-2-6-12-7-3-10;;/h10-12H,2-9H2,1H3;2*1H
InChIKey
WBRHBLOALHYJLC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4018200
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4018200_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)