Merck
CH4424845996
ChemBridge Corporation
2-(4-methoxyphenoxy)ethanimidamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.67
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(4-methoxyphenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-12-7-2-4-8(5-3-7)13-6-9(10)11;/h2-6H,10-11H2,1H3;1H
InChIKey
NOGZDPOXGZWWBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4013692
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4013692_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)