Wichtige Dokumente
CH4424845407
ChemBridge Corporation
2-[(2-chlorobenzyl)amino]ethanol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4004511-1G
CHF 91.95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4004511-1G
CHF 91.95
Iupac Name
2-[(2-chlorobenzyl)amino]ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO.ClH/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-11-5-6-12;/h1-4,11-12H,5-7H2;1H
InChIKey
YMKPACQFPDUVHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004511_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)