Merck
CH4415172813
ChemBridge Corporation
[(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine dihydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 229.97
1 G
CHF 391.00
Lieferanten-SKU: 4087779-250MG
CHF 229.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 229.97
1 G
CHF 391.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4087779-250MG
CHF 229.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-6-9-7-12-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8;;/h1-5,7H,6,11H2,(H,12,13);2*1H
InChIKey
PHSGANGGJOEOJO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087779
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087779_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)