Merck
CH4415172773
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(4-pyridinyl)ethanamine diethanedioate
Größe auswählen
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 163.52
10 G
CHF 228.70
25 G
CHF 384.61
50 G
CHF 577.59
Lieferanten-SKU: 4087979-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 163.52
10 G
CHF 228.70
25 G
CHF 384.61
50 G
CHF 577.59
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4087979-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-amine dioxalate
Inchi Code
1S/C8H12N2.2C2H2O4/c1-7(9-2)8-3-5-10-6-4-8;2*3-1(4)2(5)6/h3-7,9H,1-2H3;2*(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
LSMWLGXNHXCTSM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
2(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087979
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087979_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)